Merck
ENAH961CE9A3
Enamine
N-(2-methylpropyl)oxan-4-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.72
Número MDL:
Iupac Name
N-isobutyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO.ClH/c1-8(2)7-10-9-3-5-11-6-4-9;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
JRKPXQDHGNIRLP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27747869
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27747869
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)