Merck
ENAH961CE866
Enamine
{4-[(azepan-1-yl)methyl]phenyl}methanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.26
Número MDL:
Iupac Name
(4-(azepan-1-ylmethyl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2.2ClH/c15-11-13-5-7-14(8-6-13)12-16-9-3-1-2-4-10-16;;/h5-8H,1-4,9-12,15H2;2*1H
Clave InChI
ZATPDZMQOVPMHD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19206459
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19206459
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)