Merck
ENAH961CE78E
Enamine
2-methyl-1-(2-phenylpyrrolidin-1-yl)propan-2-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.26
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-1-(2-phenylpyrrolidin-1-yl)propan-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2.2ClH/c1-14(2,15)11-16-10-6-9-13(16)12-7-4-3-5-8-12;;/h3-5,7-8,13H,6,9-11,15H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
JUTXALWIIIEWDA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27699354
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27699354
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)