Merck
ENAH961CE73A
Enamine
4-fluoro-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.65
Número MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9FN2.ClH/c11-9-4-3-8(12)7-10(9)13-5-1-2-6-13;/h1-7H,12H2;1H
Clave InChI
UYNYSOMLBIOEOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701927
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701927
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)