ENAH961CE6C2
Enamine
5-(1H-1,3-benzodiazol-1-yl)pyrazin-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-(1H-benzimidazol-1-yl)-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C11H9N5/c12-10-5-14-11(6-13-10)16-7-15-8-3-1-2-4-9(8)16/h1-7H,(H2,12,13)
Clave InChI
GZHDLZGAELUKFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10739061
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10739061
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)