Merck
ENAH961CE5BD
Enamine
1,3-dimethyl-1-(oxolan-3-yl)urea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
Iupac Name
N,N'-dimethyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)carbamimidic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c1-8-7(10)9(2)6-3-4-11-5-6/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,10)
Clave InChI
WDHYJGNHKLIYLA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2918412
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2918412
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)