ENAH961CE5AB
Enamine
1-[4-(3-phenylpropyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
About This Item
Iupac Name
1-acetyl-4-(3-phenylpropyl)piperazine
Inchi Code
1S/C15H22N2O/c1-14(18)17-12-10-16(11-13-17)9-5-8-15-6-3-2-4-7-15/h2-4,6-7H,5,8-13H2,1H3
Clave InChI
XQYKCRQRBYLELO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6545773
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)