ENAH961CE510
Enamine
3-(5-fluoro-2-nitrophenyl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(5-fluoro-2-nitrophenyl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11FN2O2.ClH/c10-8-3-4-9(12(13)14)7(6-8)2-1-5-11;/h3-4,6H,1-2,5,11H2;1H
Clave InChI
ZXJXIVNSUFXNIT-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27746513
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)