Merck
ENAH961CE507
Enamine
1-[({6-fluorospiro[3.3]heptan-2-yl}methyl)sulfanyl]ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.29
Número MDL:
Iupac Name
S-((6-fluorospiro[3.3]heptan-2-yl)methyl) ethanethioate
Inchi Code
1S/C10H15FOS/c1-7(12)13-6-8-2-10(3-8)4-9(11)5-10/h8-9H,2-6H2,1H3
Clave InChI
MEUIHNOZQJJIRC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685909
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685909
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)