Merck
ENAH961CE3B1
Enamine
4-(2,2-difluoropropoxy)cyclohexan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
Iupac Name
4-(2,2-difluoropropoxy)cyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C9H14F2O2/c1-9(10,11)6-13-8-4-2-7(12)3-5-8/h8H,2-6H2,1H3
Clave InChI
GVDNHTLWBUPRMO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2747033
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2747033
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)