Merck
ENAH961CE32A
Enamine
ethyl 2-[3-(dimethylamino)-N-methylpropanamido]acetate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.74
Número MDL:
Iupac Name
ethyl N-(3-(dimethylamino)propanoyl)-N-methylglycinate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O3.ClH/c1-5-15-10(14)8-12(4)9(13)6-7-11(2)3;/h5-8H2,1-4H3;1H
Clave InChI
XHPNIPXDVOYZAD-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27160354
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27160354
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)