Merck
ENAH961CDE0E
Enamine
tert-butyl N-{[(2S,4S)-4-(methoxymethyl)pyrrolidin-2-yl]methyl}carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.33
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (((2S,4S)-4-(methoxymethyl)pyrrolidin-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O3/c1-12(2,3)17-11(15)14-7-10-5-9(6-13-10)8-16-4/h9-10,13H,5-8H2,1-4H3,(H,14,15)/t9-,10-/m0/s1
Clave InChI
NULZZBXZXDVNBE-UWVGGRQHSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152303
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152303
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)