ENAH961CDDF7
Enamine
1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-oxocyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-oxocyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H15NO5/c1-9(2,3)16-8(15)11-10(7(13)14)4-6(12)5-10/h4-5H2,1-3H3,(H,11,15)(H,13,14)
Clave InChI
NQIGGHBWBJDQIB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312966
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)