Merck
ENAH961CD70F
Enamine
4-[(methylsulfanyl)methyl]oxane-4-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.26
Número MDL:
Iupac Name
4-((methylthio)methyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H14O2S/c1-11-7-8(6-9)2-4-10-5-3-8/h6H,2-5,7H2,1H3
Clave InChI
LMHMJOKBHGLEBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703671
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703671
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)