ENAH961CD660
Enamine
tert-butyl N-[(2-hydroxy-1-methylcyclopentyl)methyl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl ((2-hydroxy-1-methylcyclopentyl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-12(4)7-5-6-9(12)14/h9,14H,5-8H2,1-4H3,(H,13,15)
Clave InChI
VRWWPTQHAKDVCC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27687534
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)