ENAH961CD5DD
Enamine
2-[4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl]acetamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6722410-100MG
418,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6722410-100MG
418,10 €
Iupac Name
2-[4-(2-furoyl)-1-piperazinyl]acetamide
Inchi Code
1S/C11H15N3O3/c12-10(15)8-13-3-5-14(6-4-13)11(16)9-2-1-7-17-9/h1-2,7H,3-6,8H2,(H2,12,15)
Clave InChI
ZHALJTYSCWNFOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6722410
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)