Merck
ENAH961CD582
Enamine
methyl 4-hydroxy-5-methylthiophene-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.2
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-5-methylthiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-4-6(8)5(3-11-4)7(9)10-2/h3,8H,1-2H3
Clave InChI
YKQQNJOTUACILC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6806096
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6806096
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)