Merck
ENAH961CD572
Enamine
8-azaspiro[4.5]decan-2-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.7
Número MDL:
Iupac Name
8-azaspiro[4.5]decan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c11-8-1-2-9(7-8)3-5-10-6-4-9;/h8,10-11H,1-7H2;1H
Clave InChI
HRCFALVRICPYGQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27698907
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27698907
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)