ENAH961CD50A
Enamine
4-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
4-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO/c12-7-8-5-6-11(13)10-4-2-1-3-9(8)10/h5-6,13H,1-4H2
Clave InChI
MUIKASWEAWENED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8234530
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)