ENAH961CD3AB
Enamine
[3-(trifluoromethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-yl]methanol
About This Item
Iupac Name
(3-(trifluoromethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H11F3O/c9-8(10,11)7(4-12)2-5-1-6(5)3-7/h5-6,12H,1-4H2
Clave InChI
FCJRUVZACMDYOC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736392
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)