Merck
ENAH95E74158
Enamine
4-(methylamino)pyridine-2,6-dicarboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.19
Número MDL:
Iupac Name
4-(methylamino)pyridine-2,6-dicarboxamide
Inchi Code
1S/C8H10N4O2/c1-11-4-2-5(7(9)13)12-6(3-4)8(10)14/h2-3H,1H3,(H2,9,13)(H2,10,14)(H,11,12)
Clave InChI
CSFIMHIHHXKYPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425893
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425893
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)