Merck
ENAH95E73D29
Enamine
(6-ethoxypyridin-2-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.2
Número MDL:
Iupac Name
(6-ethoxy-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-2-11-8-5-3-4-7(6-9)10-8/h3-5H,2,6,9H2,1H3
Clave InChI
AJTLJJIEMQBEQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256742
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256742
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)