Merck
ENAH95E73C98
Enamine
2,2-difluoro-2-(5-fluoropyridin-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.6
Número MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(5-fluoropyridin-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F3N2.ClH/c8-5-1-2-6(12-3-5)7(9,10)4-11;/h1-3H,4,11H2;1H
Clave InChI
JAGOQLSPFZIAPY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27122392
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27122392
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)