ENAH95E73C63
Enamine
5-phenyloxolan-3-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-phenyltetrahydrofuran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c11-9-6-10(12-7-9)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9-10H,6-7,11H2;1H
Clave InChI
DLSGQEBTCMHHFH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149862
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)