ENAH95E73C3C
Enamine
2-amino-2-(2-methylphenyl)acetonitrile hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-amino-2-(o-tolyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2.ClH/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(11)6-10;/h2-5,9H,11H2,1H3;1H
Clave InChI
OHURLUHBCFVADA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7851840
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7851840
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)