Merck
ENAH95E73BCE
Enamine
7-methoxy-4lambda6-thia-5-azaspiro[2.5]octane-4,4-dione
Seleccione un Tamaño
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1355,40 €
1 G
1724,60 €
2.5 G
3337,90 €
5 G
4917,40 €
10 G
7270,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27103702-50MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1355,40 €
1 G
1724,60 €
2.5 G
3337,90 €
5 G
4917,40 €
10 G
7270,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27103702-50MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-methoxy-4-thia-5-azaspiro[2.5]octane 4,4-dioxide
Inchi Code
1S/C7H13NO3S/c1-11-6-4-7(2-3-7)12(9,10)8-5-6/h6,8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
CBYBZSLCGAYPBV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103702
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103702
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)