Merck
ENAH95E73AFC
Enamine
(1R,5S,7s)-7-amino-3lambda6-thiabicyclo[3.3.1]nonane-3,3-dione hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.74
Número MDL:
Iupac Name
(1R,5S,7s)-7-amino-3-thiabicyclo[3.3.1]nonane 3,3-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2S.ClH/c9-8-2-6-1-7(3-8)5-12(10,11)4-6;/h6-8H,1-5,9H2;1H/t6-,7+,8-;
Clave InChI
ZATYCBLPNOCQRA-AYNSSBQOSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148529
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148529
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)