Merck
ENAH95E739E6
Enamine
(2-chloro-5-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1813,00 €
5 G
2658,00 €
10 G
3920,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7905482-100MG
357,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1813,00 €
5 G
2658,00 €
10 G
3920,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.09
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7905482-100MG
357,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2-chloro-5-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Clave InChI
LBYGLODTZSZWCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7905482
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7905482
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)