Merck
ENAH95E7371D
Enamine
1-(2,5-difluoropyridin-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.12
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,5-difluoropyridin-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H5F2NO/c1-4(11)5-2-7(9)10-3-6(5)8/h2-3H,1H3
Clave InChI
KGSNALFRDQIXHF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2911890
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2911890
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)