ENAH95E73693
Enamine
bicyclo[3.2.1]octa-2,6-diene-3-carboxylic acid
About This Item
mp
143-145
Iupac Name
bicyclo[3.2.1]octa-2,6-diene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10O2/c10-9(11)8-4-6-1-2-7(3-6)5-8/h1-2,4,6-7H,3,5H2,(H,10,11)
Clave InChI
FKIOICDQRSBEFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24201074
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)