ENAH95E7302D
Enamine
7-bromo-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
7-bromo-2-methylbenzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrNO3/c1-4-11-7-3-5(9(12)13)2-6(10)8(7)14-4/h2-3H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
WWBFCZQNTBKTTH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22889933
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)