Merck
ENAH95E72D9F
Enamine
tert-butyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
341.12
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H12BrF3O3/c1-11(2,3)19-10(17)7-4-8(13)6-9(5-7)18-12(14,15)16/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
JYLUZMZNXXGDQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27100611
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27100611
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)