ENAH95E72D73
Enamine
3-bromo-2,4,5-trimethylthiophene
About This Item
Iupac Name
3-bromo-2,4,5-trimethylthiophene
Inchi Code
1S/C7H9BrS/c1-4-5(2)9-6(3)7(4)8/h1-3H3
Clave InChI
BFJFNKVVMHQWOS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6526747
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6526747
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)