Merck
ENAH95E72C5C
Enamine
4-bromo-6-methyl-1H-indazol-3-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
299
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-6-methyl-1H-indazol-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8BrN3.2ClH/c1-4-2-5(9)7-6(3-4)11-12-8(7)10;;/h2-3H,1H3,(H3,10,11,12);2*1H
Clave InChI
LKPSHUOYZFRNOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27146533
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27146533
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)