Merck
ENAH95E7255B
Enamine
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-ol dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.13
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c1-11-5-4-10-8-3-2-7(12)6-9(8)11;;/h2-3,6,10,12H,4-5H2,1H3;2*1H
Clave InChI
GFSYBCMFXRFHFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159023
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159023
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)