Merck
ENAH9453E29F
Enamine
6-chloro-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.12
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO.ClH/c1-13-10-5-8-6-12-3-2-7(8)4-9(10)11;/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3;1H
Clave InChI
XJOQPAYBMLTDRY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990551
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990551
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)