Merck
ENAH9453E1CB
Enamine
1-(piperazin-1-yl)cyclopropane-1-carboxamide dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.15
Número MDL:
Iupac Name
1-(piperazin-1-yl)cyclopropane-1-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N3O.2ClH/c9-7(12)8(1-2-8)11-5-3-10-4-6-11;;/h10H,1-6H2,(H2,9,12);2*1H
Clave InChI
QOBQDYGQPWFVDH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103892
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103892
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)