ENAH9453E0B7
Enamine
2-(methoxymethyl)cyclobutan-1-one
About This Item
Iupac Name
2-(methoxymethyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-8-4-5-2-3-6(5)7/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
MGESYFROEOXGDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213566
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213566
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)