ENAH9453DFFC
Enamine
3-(2,2-dimethylpropyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-neopentylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-9(2,3)6-7-4-8(10)5-7;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H
Clave InChI
YUIMGRBFLZUVQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983315
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983315
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)