Merck
ENAH9453DF2F
Enamine
2-methanesulfonyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Iupac Name
2-(methylsulfonyl)thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5NO4S2/c1-12(9,10)5-6-2-3(11-5)4(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
ZPTBDTYBHAFYBN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106013
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106013
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)