Merck
ENAH9453DD85
Enamine
sodium 2,4-dimethoxy-6-methylbenzene-1-sulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.24
Número MDL:
Iupac Name
sodium 2,4-dimethoxy-6-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C9H12O5S.Na/c1-6-4-7(13-2)5-8(14-3)9(6)15(10,11)12;/h4-5H,1-3H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
JJBGMSKIPLLNDN-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869770
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869770
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)