Merck
ENAH9453DD4D
Enamine
1-{dispiro[3.0.3^{5}.1^{4}]nonan-9-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.71
Número MDL:
Iupac Name
dispiro[3.0.3(5).1(4)]nonan-9-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N.ClH/c11-7-8-9(3-1-4-9)10(8)5-2-6-10;/h8H,1-7,11H2;1H
Clave InChI
XSESMUPXIZUEAX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102483
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102483
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)