Merck
ENAH9453DD1F
Enamine
methyl 3-[(methoxycarbonyl)amino]-3-oxopropanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.14
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-((methoxycarbonyl)amino)-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO5/c1-11-5(9)3-4(8)7-6(10)12-2/h3H2,1-2H3,(H,7,8,10)
Clave InChI
VZRHBEPCALFDTQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983416
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983416
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)