Merck
ENAH9453DA0D
Enamine
methyl 4-(pyrrolidin-3-yl)benzoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.72
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-(3-pyrrolidinyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c1-15-12(14)10-4-2-9(3-5-10)11-6-7-13-8-11;/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3;1H
Clave InChI
DLPDERQRONOKLB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25745503
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25745503
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)