Merck
ENAH9453D93A
Enamine
(2-chloro-5-cyano-4-methylphenyl)boronic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
476,60 €
100 MG
687,20 €
250 MG
964,10 €
500 MG
1493,20 €
1 G
1902,70 €
2.5 G
3686,30 €
5 G
5430,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-4420586-50MG
476,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
476,60 €
100 MG
687,20 €
250 MG
964,10 €
500 MG
1493,20 €
1 G
1902,70 €
2.5 G
3686,30 €
5 G
5430,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.41
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-4420586-50MG
476,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2-chloro-5-cyano-4-methylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BClNO2/c1-5-2-8(10)7(9(12)13)3-6(5)4-11/h2-3,12-13H,1H3
Clave InChI
KNKWZERJVQDIOR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4420586
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4420586
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)