Merck
ENAH9453D7F7
Enamine
2,4,5-trichloro-6-methoxyquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.52
Número MDL:
Iupac Name
2,4,5-trichloro-6-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H6Cl3NO/c1-15-7-3-2-6-9(10(7)13)5(11)4-8(12)14-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
OBQBFWCIXUTCKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26979279
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26979279