Merck
ENAH9453D426
Enamine
1-chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.62
Número MDL:
mp
41-44
Iupac Name
1-chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetone
Inchi Code
1S/C10H8ClF3O/c11-6-9(15)5-7-2-1-3-8(4-7)10(12,13)14/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
VVDXMNPQTDDCBP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6222157
Melting Point
41-44
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6222157
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)