ENAH942F3045
Enamine
8,8-dimethyl-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
About This Item
Iupac Name
8,8-dimethyl-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)3-5-11(6-4-10)7-8-12-9-11;/h12H,3-9H2,1-2H3;1H
Clave InChI
ZDOQCHFMGKWTMM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980475
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)