Merck
ENAH942F3017
Enamine
ethyl 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.34
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O4/c1-5-18-11(16)9-6-7-14-8-10(9)15-12(17)19-13(2,3)4/h9-10,14H,5-8H2,1-4H3,(H,15,17)
Clave InChI
ICLFKLQIHHBWQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12715625
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12715625
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)