ENAH942F2DCB
Enamine
(3R)-pyrrolidin-3-yl acetate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(R)-pyrrolidin-3-yl acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-5(8)9-6-2-3-7-4-6;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
Clave InChI
PFYOOYCOQZYSJW-FYZOBXCZSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869755
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)